Principaux documents
S426865
3-METHYL-3-HEXANOL
AldrichCPR
S426865-1G
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S426865-1G
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.205
Numéro MDL:
160,00 €