111627
2-Methyl-1-hexene
96%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1 (vs air)
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C (lit.)
Densité
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clé InChI
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup