Principaux documents
111414
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethylbenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.06
Beilstein:
1856989
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
204 °C (lit.)
Densité
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Bromo-4-ethylbenzene undergoes oxidation to give 4′-bromoacetophenone (74.3% yield)[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Copper-triethanolamine complex as efficient and active catalyst for selective oxidation of alkylarenes to phenyl ketones by tert-butylhydroperoxide.
Zhu M, et al.
Tetrahedron Letters, 48(52), 9108-9111 (2007)
Colin J Murphy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31931-31937 (2015-11-17)
Surface-bound molecular rotation can occur with the rotational axis either perpendicular (azimuthal) or parallel (altitudinal) to the surface. The majority of molecular rotor studies involve azimuthal rotors, whereas very few altitudinal rotors have been reported. In this work, altitudinal rotors