10802
Apiezon® M
grease
About This Item
Produits recommandés
Forme
grease
Solubilité
toluene: soluble
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable