Principaux documents
Z273597
Apiezon® grease
N
1 EA
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NB.35
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
Description
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
Fabricant/nom de marque
Apiezon
Paramètres
-273-+30 °C temperature
Poids
25 g
Description générale
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Informations légales
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable