Principaux documents
Z273600
Apiezon® grease
T
Synonyme(s) :
Apiezon Grease, High-Performance Grease
1 EA
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
308,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NB.35
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Description
usage: high temp
Fabricant/nom de marque
Apiezon
Paramètres
+10-+120 °C temperature
Poids
25 g
Description générale
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Informations légales
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
419.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
215 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2