10803
Apiezon® N
grease (consistency similar to rubber)
324,00 €
About This Item
324,00 €
Produits recommandés
Forme
grease (consistency similar to rubber)
Impuretés
polymer hydrocarbon with higher molecular weight
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable