Principaux documents
Z273589
Sigma-Aldrich
Apiezon® grease
M
Synonyme(s) :
Apiezon grease
1 EA
361,00 €
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
361,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NB.35
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pression de vapeur
2 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
Description
usage: general purpose, economical
Fabricant/nom de marque
Apiezon
Paramètres
10-30 °C temperature (50-86 °F)
Poids
100 g
Description générale
Apiezon M Grease is a silicone and halogen-free high vacuum grease. It is ideal for use in high vacuum applications.
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Application
Apiezon® grease has been used for mounting larval salivary glands on a microscope slide.
Caractéristiques et avantages
  • Avoids common contamination of silicone-based greases
  • Excellent lubricant
  • Suitable for use at ambient temperatures
  • Resists radiation
  • Powerful ‘gettering′ action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
  • Easy to clean and remove, as it is soluble in hydrocarbon solvents
Informations légales
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable