AG968
β Amyloid 1-42, aβ, ultra pure, HFIP, recombinant human
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
>97.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Application
- to study its effect on the activity of mitochondrial BKCa (mitoBKCa) channels in human astrocytoma cells through patch-clamp technique
- to study its effect on alteration in protein levels of dystrophic neurites (DNs) forming proteins in mouse neuroblastoma cells
- to induce Alzheimer′s disease in a rat model for experimental studies
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable