Merck
V800059
Sigma-Aldrich
Anilin
AR, ≥99%
Synonym(e):
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
Beilstein:
605631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
bp:
184 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
AR
Dampfdichte
3.22 (185 °C, vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
Vetec
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1139 °F
Expl.-Gr.
11 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
pH-Wert
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChIKey
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Die akute Toxizität von Anilin wird unter anderem durch seine in vivo-Aktivierung zu 4-Hydroxyanilin und die Bildung von Hämoglobin-Addukten hervorgerufen. In Erythrozyten ist dieses mit der Freisetzung von Eisen und der Akkumulierung von Methämoglobin und der Entwicklung von hämolytischer Anämie sowie der Entzündung der Milz verbunden. Bei längerer Verabreichung wird häufig eine Tumorbildung in der Milz beobachtet.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hongli Ji et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 519-533 (2015-01-22)
The nonprotein amino acid β-aminobutyric acid (BABA) is known to protect plants against various pathogens. The mode of action is relatively diverse and specific in different plant-pathogen systems. To extend the analysis of the mode of action of BABA to
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic
Timo Stahl et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1248-1251 (2013-01-15)
Heterolytic splitting of the Si-H bond mediated by a Ru-S bond forms a sulfur-stabilized silicon cation that is sufficiently electrophilic to abstract fluoride from CF(3) groups attached to selected anilines. The ability of the Ru-H complex, generated in the cooperative
J S Bus et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 25(8), 619-626 (1987-08-01)
Aniline and several structurally-related aromatic amines produce spleen tumours in rats given high doses of compound in 2-year bioassay studies. Evaluation of the pathogenesis of the splenic lesions and characterization of the disposition of radiolabelled aniline in animals suggests that
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild