Merck
V001811
Sigma-Aldrich
Alizaringelb 2 G
Synonym(e):
3-Nitro-benzolazo-5′-salicylsäure Natriumsalz, Alizaringelb GG, Metachromgelb, Mordant Yellow 1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N3NaO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.21
Beilstein:
3820455
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
InChIKey
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable