Fortfahren mit
C6767
Kongorot
Dye content ≥35 %, Powder
Synonym(e):
Direktrot 28, Kongorot 4B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H22N6Na2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
696.66
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-358-4
MDL number:
Colour Index Number:
22120
Beilstein/REAXYS Number:
3894858
€ 35,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kongorot, Dye content ≥35 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥35%
technique(s)
titration: suitable
color
red-brown
pH
6.7 (10 g/L)
mp
>360 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
Application
  • Congo red has been used as a histochemical stain for the quantification of amyloid deposits in brain tissues.
  • It has been used as a cell wall inhibiting agent in fungus Cryptococcus neoformans.
  • It has also been used to study microstructural details in the cell walls of raw potato and fried potato using confocal microscopy.
Biochem/physiol Actions
Congo red is a benzidine-based anionic diazo dye. It is a histological dye which binds to many amyloid proteins and is used for the quantification of amyloid β-peptide aggregation. Congo red also interacts with β-D-glucans, polysaccharides containing continuous β-(1→4)-linked D-glucopyranosyl units and some hemicellulosic galactoglucomannans.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C627775768861251
Kongorot analytical standard
Supelco
75768
Kongorot
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
color
red-brown
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
composition
Dye content, ≥35%
composition
Dye content, ≥85%
composition
-
composition
Dye content, 50-60%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kongorot
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
573-58-0
CAS No.
573-58-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. hello, I would like to ask about this product, is it a powder or solution? thank you.
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product is supplied as a powder.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Why does the SDS for Congo Red list carcinogen as an OSHA hazard, (Section 2) but in Section 11 on carcinogenicity, it states that there is no component identified as a carcinogen?
    1 answer
    1. The reason that there is not an OSHA listing for carcinogens on most of SDS that have a hazard of a carcinogen hazard is because that section of the SDS is specifically for the OSHA regulated carcinogens, also referred to as the OSHA 13. Congo red at this time is not specifically called out  as a carcinogen by the other 3 Organizations listed (IARC, NTP, ACGIH) either. Congo red is listed by the European Classification Labeling & Packaging (CLP) Regulation (which is a pretty definitive guide for hazard classification), as a carcinogen. No other organizations have had the time to classify this material at this time. This is why it is only listed as a carcinogen in section 2 and in section 15.