Fortfahren mit
201375
Brillantgelb
Dye content ≥50 %
Synonym(e):
Direct Yellow 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H18N4Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.55
EC Number:
221-267-1
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
24890
Beilstein/REAXYS Number:
4122338
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥50%
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.5-8.0, orange to red-orange
λmax
497 nm at 0.1 N in NaOH
ε (extinction coefficient)
≥37000 at 260-268 nm, ≥37000 at 486-494 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(O)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H20N4O8S2.2Na/c31-23-11-7-19(8-12-23)27-29-21-5-3-17(25(15-21)39(33,34)35)1-2-18-4-6-22(16-26(18)40(36,37)38)30-28-20-9-13-24(32)14-10-20;;/h1-16,31-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b2-1+,29-27+,30-28+;;
InChI key
YLDIUICHQPKMNH-MAPAHAHLSA-L
General description
Brilliant Yellow is an orange colored powder and it belongs to the group of azo dyes. It is yellow at pH 6.4 and red-orange at pH 8.0. Brilliant Yellow has been widely used as a biosensor, anti-fungal agent, anti-AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) agent and is used in assays for enzyme activity.
Application
Brilliant Yellow has been used to determine the transfer of inoculum from male moths to females during mating.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22680228478
description
Dye content ≥50 %
description
suitable for microscopy, mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
description
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
solid
composition
Dye content, ≥50%
composition
-
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)