1598802
USP
Himbeeralkohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(3-Hydroxybutyl)-phenol, 4-(p-Hydroxyphenyl)-butan-2-ol, 4-Hydroxy-α-methyl-benzolpropanol, Frambinol, Rhododendrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
raspberry alcohol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3
InChIKey
SFUCGABQOMYVJW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable