Fortfahren mit
SMB00178
Rhododendrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
(R)-(-)-Rhododendrol, 4-Hydroxy-α-methyl-benzenepropanol, Betuligenol, Frambinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
€ 361,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
€ 361,50
Listenpreis€ 482,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3
InChI key
SFUCGABQOMYVJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Rhododendrol is a natural phenolic compound that has been reported to prevent high-fat diet-induced elevation in body weight and to increase lipolysis in white adipocytes in male mice. RK has shown potential to increase dermal IGF-I production through sensory neuron activation, promoting hair growth and increasing skin elasticity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF22634120GF54466937GF49946417
Rhodium foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.00075mm, permanent polyester support, 99.85%
GF22634120
Rhodium
Rhodium wire reel, 0.5m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
GF54466937
Rhodium
Rhodium microfoil, disks, 10mm, thinness 0.50μm, specific density 620μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
GF49946417
Rhodium
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.00075mm, permanent polyester support, 99.85%
description
wire reel, 0.5m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
description
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.50μm, specific density 620μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
form
solid
form
foil
form
wire
form
foil
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
99.85%
assay
99.9%
assay
99.99%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)