Z777211
Proteomix® SAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® SAX-NP1.7 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 403NP2-2105
Verpackung
1 ea of
Parameter
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
1.7 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)