Merck
Z777016
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Gelfiltrations-Säule Zenix® SEC-150, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Mol-Gew.
500-150,000
Hersteller/Markenname
Sepax 213150-4630
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
150 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Wie ihre 5-Mikron-Schwestermodelle verfügen die 3-Mikron-Zenix-SEC-Säulen über eine hydrophile Oberflächenschicht, um zu verhindern, dass die Probe mit dem darunter liegenden Siliziumdioxid interagiert. Je nach Größe Ihrer Probenmoleküle können Sie 100-, 300- oder 500-A-Poren wählen, unabhängig davon, ob Sie Peptide, Proteine, mAbs, ADCs, Fusionsproteine etc. in der Qualitätskontrolle oder in der Forschung analysieren.
Zenix-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Chromatograms
application for HPLC