Y0002150
Rosuvastatin für die Peakidentifizierung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Rosuvastatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
rosuvastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C22H28FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t16-,17+/m0/s1
InChIKey
BPRHUIZQVSMCRT-YXWZHEERSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)