Wichtige Dokumente
Y0002126
Vincamin für die Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Vincamin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
vinca minor
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)