Y0002093
Regorafenib Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(4-Amino-3-fluorphenoxy)-N-methylpyridin-2-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
regorafenib
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18)
InChIKey
ZQHJPIPGBODVTG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)