184128
3-Fluor-4-nitrophenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
InChIKey
CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2