Merck
SU860199
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Septumdicke
1.3 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 8-425
Rechtliche Hinweise
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)