Merck
Z115142
Sigma-Aldrich
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit offener Kappe
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
Synonym(e):
V-Vials screw cap glass vials
Größe auswählen
12 EA
€ 219,00
€ 219,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 219,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 219,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Durchm. × H
20 mm × 50 mm
Volumen
3 mL
Fitting
20-400 thread
Allgemeine Beschreibung
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Fußnote
Graduiert. Autoklavierbar, Hydrolyseklasse 1, mit PTFE-beschichteter Dichtung.
Rechtliche Hinweise
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)