Merck
SU860044
Supelco
TopSert TPX® Autosampler-Fläschchen
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Leistungsmerkmale
TopSert
Verpackung
pkg of 100 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H
11.6 mm × 32 mm
Volumen
0.2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Kompatibilität
for use with 11 mm snap top seal
Rechtliche Hinweise
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)