Merck
Z256226
Supelco
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
clear glass vial, volume 24 mL, thread for 20-400
Größe auswählen
144 EA
€ 269,00
€ 269,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
144 EA
€ 269,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 269,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 144 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
24 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Deckel mit weissen Styrol-Butadien-Gummidichtungen. Lieferung in Großpackungen. Material: klares Borosilikatglas Typ Wheaton-33, oder braunes Glas Typ Wheaton-320. Autoklavierbar und kältefest.
Rechtliche Hinweise
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)