Merck
SAAR5885060
Schwefelsäure
uniLAB
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352322
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 146 °C)
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LC)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LP)
pkg of 25 L (SAAR5885060ME)
bp
~290 °C (lit.)
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)