Merck
SAAR5046800
Kaliumpermanganat
uniLAB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352312
Qualität
reagent grade
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5046800EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet für heterogene Oxidationen
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)