Merck
SAAR5045020
Kaliumiodid
univAR
About This Item
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5045020EM)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)