SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB™
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kovacs Indole Reagent,
Produktlinie
uniLAB™
Verpackung
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
110.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?