Fortfahren mit
HS1040C
Soft Covers Dispenser Counter or Wall Mount
clear
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , clear
feature
holds Soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040C
L × W × H
227 mm × 162 mm × 61 mm
General description
The Soft Covers, translucent Dispenser stores and dispenses with ease while providing quick access to safety accessories.
Features and Benefits
  • Hinged lid protects contents from dust and debris
  • Set on counter or wall mount (screws included)
  • Great for holding other personal items
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS1040BLS200LS100
description
clear
description
green (dispenser)
description
-
description
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
material
acrylic , clear
material
green (dispenser), acrylic
material
-
material
-
feature
holds Soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040B
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
L × W × H
227 mm × 162 mm × 61 mm
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)