Merck
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH-Wert
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)