If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,50 |
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 364,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
- Direkt rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
- Gebrauchsfertige Lösung
- In versiegelten Kunststoffflaschen und nachhaltigen Titripac®-Verpackungen für ein reduziertes Abfallaufkommen erhältlich
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
- Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
- Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
55965-84-9 + 77-92-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Date la scadenza a tappo aperto per questo tipo di CRM? Grazie
1 answer-
Please see the product datasheet, linked on the product page, for information on stability of the buffered solution CRM.