Fortfahren mit
RAD405
radiello BTEX-Kalibrierkit (CS2 Desorption)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
environmental
Quality Segment
format
mixture
General description
Das BTEX Kalibrier-Kit (CS2 Desorption) wurde für die BTEX-Analyse im städtischen Raum entwickelt. Die Masse jeder der auf die Kartusche geladenen Verbindungen repräsentiert den Bereich, der in städtischer Umgebung zu finden ist. Das Kit kann sowohl für Routine-Kalibrierung als auch zur Qualitätskontrolle verwendet werden. Das Kit besteht aus RAD130 Kartuschen-Adsorbentien. Drei davon sind Blindproben und neun sind in drei Konzentrationsgruppen unterteilt. Sie sind mit BTEX beladen, um eine 7-tägige Exposition (100.080 Minuten) zu simulieren. Die Konzentrationen sind in der Tabelle aufgeführt. Die angegebenen Werte sind Beispiele. Die tatsächlichen Konzentrationen sind für jede Charge zertifiziert. Bei einer Lagerung bei 4°C sind die Kartuschen mindestens vier Monate haltbar.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAD130SRAD302RAD132
description
-
description
-
description
50 μg/mL each component in acetonitrile, pkg of 10 mL
description
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
application(s)
environmental
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
environmental
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
format
mixture
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)