Direkt zum Inhalt
RAD302
radiello Aldehyd-Kalibrierstandard
50 μg/mL each component in acetonitrile, pkg of 10 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 10 mL
concentration
50 μg/mL each component in acetonitrile
technique(s)
chromatography: suitable
application(s)
environmental
General description
Der Aldehyd-Kalibrierstandard besteht aus neun 2,4-Dinitrophenylhydrazonen (2,4-DNPH), gelöst in Acetonitril. Die tatsächlichen Konzentrationen jeder Komponente sind für jede Charge zertifiziert. Die Standardlösung wird in einem Gefäß mit Bördeldeckel und Septum versandt, bei 4°C und dunkel gelagert ist sie mindestens vier Monate haltbar.
Hinweis: Alle Komponenten haben eine Konzentration von 50 μg/mL mit Ausnahme von Acrolein (10 μg/mL).
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Analyt
Beschreibung
  • Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
  • Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
  • Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
  • Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
  • Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)