Merck
PHL89713
Hypophyllanthin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
NSC 619044
Größe auswählen
10 MG
€ 770,00
€ 770,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 770,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 770,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
COC1=CC([C@@H]2C3=C4C(OCO4)=C(OC)C=C3C[C@H](COC)[C@H]2COC)=CC=C1OC
InChI
1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20(29-5)23-24(31-13-30-23)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1
InChIKey
LBJCUHLNHSKZBW-LZJOCLMNSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)