Merck
PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 770,00
€ 770,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 770,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.51
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 770,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
InChIKey
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)