Merck
PHL89677
Germacron
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-on, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropyliden-3,7-cyclodecadien-1-on
Größe auswählen
10 MG
€ 462,00
€ 462,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 462,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.33
Beilstein:
2047453
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 462,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/C1)=C(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
InChIKey
CAULGCQHVOVVRN-SWZPTJTJSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma pimpinella
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)