Fortfahren mit
PHL89752
Patchouli-Alkohol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1R,3R,6S)-2,2,6,8-Tetramethyl-tricyclo[5.3.1.03,8]undec-3-ol
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2553847
MDL number:
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@]1(O)CC[C@H](C)[C@@H]3C2
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11?,12?,14-,15?/m0/s1
InChI key
GGHMUJBZYLPWFD-DUNKBJDJSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82506PHL89286PHL82669
α,β-Thujon phyproof® Reference Substance
PHL82669
α,β-Thujon
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Patchouli-Alkohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)