Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 407,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenytoin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family phenytoin | API family phenytoin | API family phenytoin | API family phenytoin |
| agency USP | agency traceable to USP 1535507, traceable to Ph. Eur. P1300000 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenytoinnatrium
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?