Wichtige Dokumente
PHL89264
Rosavin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]-oxymethyl)-oxan-3,4,5-triol, (2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranosid, Rosavidin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChIKey
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)