Merck
PHL89207
Ginkgolsäure C17:1
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6-[(10Z)-Heptadecenyl]-salicylsäure, Ginkgolsäure II
Größe auswählen
10 MG
€ 655,00
€ 655,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 655,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 655,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
flakes
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
InChIKey
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)