PHL84254
Rhodiosin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavon-7-glucosylrhamnosid, Herbacetin-7-glucosylrhamnosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C27H30O16/c1-8-15(31)25(43-26-21(37)19(35)16(32)13(7-28)41-26)22(38)27(39-8)40-12-6-11(30)14-18(34)20(36)23(42-24(14)17(12)33)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,15-16,19,21-22,25-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,13+,15-,16+,19-,21+,22+,25+,26-,27-/m0/s1
InChIKey
WXBBQBYCUTXTJQ-ULMXTSOFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)