Merck
PHL86249
Tetrahydropiperine
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-1-pentanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352210
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0%
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES String
N3(CCCCC3)C(=O)CCCCc1cc2c(cc1)OCO2
InChIKey
APZYKUZPJCQGPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)