Fortfahren mit
SML2383
Isosilybin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Isosilybin, Isomerenmischung, Isosilybinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
€ 96,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
€ 311,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 96,90
Listenpreis€ 114,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(Oc3c1cc(cc3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
InChI key
FDQAOULAVFHKBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Isosilybin is a diastereoisomeric mixture of flavonolignans isosilybin A and isosilybin B isolated from milk thistle (Silybum marianum) that exhibits hepatoprotective activity. Isosilybin potently inhibits Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) activity in human liver microsomes. Also Isosilybin is an activator of PPARγ.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2581PHL82570PHL82571
Isosilybin A phyproof® Reference Substance
PHL82570
Isosilybin A
Isosilybin B phyproof® Reference Substance
PHL82571
Isosilybin B
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)