Merck
PHL86064
Salicortin
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 551,00
€ 551,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 551,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 551,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1OC2=C(COC([C@]3(O)C=CCCC3=O)=O)C=CC=C2)CO)O)O
InChI
1S/C20H24O10/c21-9-13-15(23)16(24)17(25)18(30-13)29-12-6-2-1-5-11(12)10-28-19(26)20(27)8-4-3-7-14(20)22/h1-2,4-6,8,13,15-18,21,23-25,27H,3,7,9-10H2/t13-,15-,16+,17-,18-,20?/m1/s1
InChIKey
CZDNLUMNELLDDD-QZFWYPLZSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)