Fortfahren mit
49968
Luteolin-7-glucosid
analytical standard
Synonym(e):
Luteolin 7-O-β-D-Glucosid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-7-glucosid, Cynarosid, Glucoluteolin, Glucosylluteolin, Luteolosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
226-365-8
MDL number:
€ 307,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
PEFNSGRTCBGNAN-QNDFHXLGSA-N
General description
Luteolin 7-glucoside is a naturally occurring flavanoid isolated from Reseda luteola L.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Luteolin 7-glucoside may be used as an analytical reference standard for the quantification of the anayte in Olea europaea leaves using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus humulus hypericum melissa mentha pimpinella salvia thymus
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89724036005851370837
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luteolin-7-glucosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)