Wichtige Dokumente
PHL85887
Cephaelin -dihydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-Cephaelin -dihydrochlorid, NSC 32944
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[N+H]21C(CC([C@H](C2)CC)C[C@H]4[N+H2]CCc5c4cc(c(c5)O)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C28H38N2O4.2ClH/c1-5-17-16-30-9-7-19-13-27(33-3)28(34-4)15-22(19)24(30)11-20(17)10-23-21-14-26(32-2)25(31)12-18(21)6-8-29-23;;/h12-15,17,20,23-24,29,31H,5-11,16H2,1-4H3;2*1H/t17-,20?,23+,24?;;/m0../s1
InChIKey
YAOHSWWVTZSRQM-ILYWHXRNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)