Merck
PHL85753
Isoviolanthin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6-C-Rhamnosyl 8-C-glucosylapigenin, 6-C-Rhamnosylvitexin, Apigenin-6-C-rhamnosid-8-C-glucosid, Vitexin-6-C-rhamnosid
Größe auswählen
10 MG
€ 554,00
€ 554,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 554,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 554,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c(c[c](c3c(c(c2O)[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O)O)O)C)O)=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)CO
InChIKey
TWBWSPDILHVKEV-RSPRXDBDSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)