Merck
PHL84235
Loureirin B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-propanon, 4′-Hydroxy-2,4,6-trimethoxydihydrochalkon
Größe auswählen
10 MG
€ 433,00
€ 433,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 433,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 433,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)OC)CCC(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C18H20O5/c1-21-14-10-17(22-2)15(18(11-14)23-3)8-9-16(20)12-4-6-13(19)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
InChIKey
ZPFRAPVRYLGYEC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)