Merck
PHL84229
Kaurensäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Cunabic acid
Größe auswählen
10 MG
€ 530,00
€ 530,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 530,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 530,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=C1C[C@@]23CC[C@]4([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@H]1C3
InChI
1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1
InChIKey
NIKHGUQULKYIGE-OTCXFQBHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)